Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Aquasil™ C18 5 μm
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
125 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
3 mm de dia.int.
4 mm de dia.int.
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Granulométrie : 5 μm
- Phase C18 à “end-capping” polaire
- Sélectivité alternative aux phases C18 classiques
- Rétention des composés polaires
- Compatibles avec les phases mobiles 100 % aqueuses
Specifications
Specifications
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4 mm de dia.int. |
| Longueur (métrique) | 30 mm |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 100 Å |
| Surface spécifique | 310 m²/g |
| Type d’USP | L1 |
| Phase stationnaire | C18 |
| Matériau de remplissage | Silice |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction