Learn More
Karl Hecht™ Tubes à centrifuger à fond rond AR-Glas™
Code produit. 10013641
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 à 12 ml
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10013641
Marque: Karl Hecht™ 40950016
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
These centrifuge tubes are suitable for a relative centrifugal force of max. 3500 x g.
  • Manufactured from soda-lime glass
  • Thick wall for durability
  • Rimless
  • Available with or without fused white graduations
Spécification
Couleur Clear
Capacité (métrique) 10 à 12 ml
Matériau Soda Lime Glass
À utiliser avec Centrifuging
Nb par paquet 100
Forme Cylindrique
Longueur (métrique) 100 mm
Forme du fond Rond
Graduated No
Type de produit Centrifuge Tube
FCR max. 3500 x g