Learn More
Brand™ Pipette sérologique AR-GLAS™
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
:
Capacité : 10 ml
Description
- En verre sodocalcique AR-GLAS™.
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex.
- Pointe de grand diamètre pour une distribution totale.
- Graduations courtes et inscriptions en ETERNA de coloration ambrée.
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Pour délivrer un volume donné |
| Diamètre (métrique) externe | 2 mm |
| Matériau | AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 0,1 mL |
| Graduations négatives | - 3 ml |
| Tolérance | plusmn; 0,2 ml |
| Volume (métrique) | 10 ml |
| Type | Pipette sérologique |