Learn More
BRAND™ Tiges d’agitation AR-Glas™
Code produit. 10672242 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
250 mm
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10672242
Marque: BRAND™ 135805
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Tiges d’agitation en verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Soudées étroitement aux deux extrémités
Diamètre (métrique) 5 mm
Longueur (métrique) 200 mm