Learn More
BRAND™ Tiges d’agitation AR-Glas™
Tiges d’agitation en verre
Marque: BRAND™ 135815
31.47 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.84000kg
Spécification
6 mm | |
Soudées étroitement aux deux extrémités | |
100 | |
250 mm |