Learn More
BRAND™ Tiges d’agitation AR-GLAS™
Code produit. 10283821 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
200mm
250 mm
300 mm
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10283821
Marque: BRAND™ 135810
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en AR-GLAS™. Les tubes sont fusionnés étroitement aux deux extrémités.
  • Fabriqué en AR-GLAS™
  • Les tubes sont fusionnés étroitement aux deux extrémités.
  • 50/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 6mm
Longueur (métrique) 200mm
Matériau Verre
Quantité 50/boîte