Learn More
Hirschmann™ Pipette graduée en verre AR
Code produit. 11716492
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Graduations:
0,05 mL
0,1 mL
0,2 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Code produit. 11716492
Marque: Hirschmann™ 1170142
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournissent une précision volumétrique adaptée à vos besoins de pipetage. Pipettes graduées en verre transparent Hirschmann™ avec graduation ambrée avec un bouchon en coton en forme standard et courte pour la culture tissulaire.
  • Graduation de type cercle du point principal
  • Bouchon en coton
  • Classe AS, certifiée conforme, avec lot daté
Spécification
Description Forme courte pour la culture tissulaire
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Matériau Verre sodocalcique
À utiliser avec (application) Pour la culture tissulaire et les travaux sur des paillasses de salles blanches
Graduée Oui
Couleur de graduation Ambré
Graduations 0,1 mL
Type de graduation Graduations ambrées indélébiles avec couleur de diffusion argentée
Quantité 12/paquet
Volume (métrique) 2 ml
Type Pipette graduée