Learn More
Hirschmann™ Pipette graduée en verre AR
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Graduations:
0,05 mL
0,1 mL
0,2 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Description
- Graduation de type cercle du point principal
- Bouchon en coton
- Classe AS, certifiée conforme, avec lot daté
Spécification
Spécification
| Description | Forme courte pour la culture tissulaire |
| Diamètre (métrique) externe | 8 mm |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| À utiliser avec (application) | Pour la culture tissulaire et les travaux sur des paillasses de salles blanches |
| Graduée | Oui |
| Couleur de graduation | Ambré |
| Graduations | 0,2 ml |
| Type de graduation | Encre de coloration ambrée résistante |
| Quantité | 12 paquet |
| Volume (métrique) | 25 ml |
| Afficher plus |