Learn More
BRAND™ Tiges d’agitation AR-GLAS™
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
200mm
250 mm
300 mm
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Fabriqué en AR-GLAS™
- Les tubes sont fusionnés étroitement aux deux extrémités.
- 50/boîte
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 8mm |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| Matériau | Verre |
| Quantité | 50/boîte |