Learn More
Karl Hecht™ Tubes à essai à fond rond AR-Glas™ Assistent™
Code produit. 10393651
Click to view available options
Diamètre (métrique):
8,0 mm
9,5 mm
10,5 mm
11,6 mm
13,25 mm
14,5 mm
15,25 mm
17,5 mm
Longueur (métrique):
40 mm
70 mm
85 mm
100 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
Code produit. 10393651
Marque: Karl Hecht™ 42775027
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéals pour les analyses et procédures de laboratoire courantes. Les tubes à essai à fond rond AR-Glas™ Karl Hecht™ sont fabriqués à partir de verre sodocalcique AR-Glas durable.
  • Sans rebord
  • Avec paroi épaisse
  • Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Longueur (métrique) 100 mm
Conditionnement 100Pack; Box
Avec rebord No
Diamètre (métrique) 11,6 mm
Type de produit Tube à essai