Learn More
Acide arachidonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444167
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11444167 25 g 25g
11424167 1 g 1g
11434167 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444167 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19616.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 506-30-9 | C20H40O2 | 312.54 g/mol
Arachidic acid is used in the manufacture of pharmaceuticals, soaps, cosmetics, and food packaging because of its surfactant-like properties. Arachidic acid is a saturated fatty acid with a 20 carbon chain. Diets rich in saturated fats like arachidic acid are associated with increased levels of serum low density lipoproteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide arachidique est utilisé dans la fabrication de produits pharmaceutiques, de savons, de cosmétiques et de conditionnement alimentaire en raison de ses propriétés similaires aux surfactants. L’acide arachidique est un acide gras saturé avec une chaîne de 20 carbones. Les régimes riches en graisses saturées comme l’acide arachidique sont associés à une augmentation des taux de lipoprotéines sériques de faible densité.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’éther, l’éthanol et le DMF. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 506-30-9
Formule moléculaire C20H40O2
Poids moléculaire (g/mol) 312.54
Numéro MDL MFCD00002755
Clé InChI VKOBVWXKNCXXDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme arachidic acid, eicosanoic acid, arachic acid, n-eicosanoic acid, arachidinic acid, arachidate, eicosanoate, unii-pqb8mjd4rb, pqb8mjd4rb, n-eicosanoate
CID PubChem 10467
ChEBI CHEBI:28822
Nom IUPAC Acide icosanoïque
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Arachidic acid
Point de fusion 74°C to 76°C
Quantité 25 g
Merck Index 14,764
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,ether,ethanol,and DMF. Insoluble in water.
Poids de la formule 312.54
Pourcentage de pureté 98%