Learn More
Arachidic acid, MedChemExpress
Description
Arachidonic acid (Icosanoic acid), a long-chain fatty acid, is present in all mammalian cells, typically esterified to membrane phospholipids, and is one of the most abundant polyunsaturated fatty acids present in human tissue.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Arachidic acid |
| CAS | 506-30-9 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C20H40O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Icosanoic acid |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 20 mg/mL (63.99 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 312.53 |
| Afficher plus |