Learn More
Acide arachidonique, MP Biomedicals™
Code produit 11413221 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11413221 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11413221 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215038491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    865.00€
    823.20€ / 1g
    Économisez 41.80€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
L’acide arachidonique est un acide gras essentiel et un précurseur dans la biosynthèse des prostaglandines, des thromboxanes et des leucotriènes. Il est présent dans le foie, le cerveau, les organes glandulaires et les graisses de réserve des animaux, en
L’acide arachidonique (AA) est un acide gras ω-6 insaturé constituant des phospholipides des membranes cellulaires. La phospholipase A2 libère de l’AA issu des phospholipides membranaires en réponse à l’inflammation. L’AA est ensuite métabolisé en prostaglandines et en thromboxanes par au moins deux isoformes de cyclooxygénase (COX), en leucotriènes et en lipoxines par les lipoxygénases et en acides époxyeicosatriénoïques via le métabolisme catalysé par le cytochrome p450.
L’AA et ses métabolites jouent un rôle important dans divers processus biologiques, notamment la transduction de signal, la contraction des muscles lisse, la chimiotaxie, la prolifération et la différenciation cellulaires et l’apoptose. Il a été démontré que l’AA se lie à une sous-unité de la protéine G et inhibe l’activité des protéines activant la GTPase (GAP – GTPase-activating proteins) de Ras. L’assimilation cellulaire de l’AA dépend de l’énergie et implique une facilitation du transport par les protéines dans la membrane plasmique.
L’acide arachidonique stimule l’adhésion des cellules cancéreuses métastatiques humaines MDA-MB-435 aux molécules de la matrice extracellulaire (collagène IV et vitronectine). L’acide arachidonique joue un rôle essentiel dans la régulation cellulaire et est contrôlé par de multiples voies interconnectées. Les changements de niveau d’acide arachidonique correspondent à la synthèse des eicosanoïdes résultant de l’hydrolyse des lipides stimulée par les récepteurs. Elle active la protéine kinase C. L’acide arachidonique sert de précurseur à de nombreux eicosanoïdes ainsi qu’à d’autres molécules bioactives.
Spécification
CAS 506-32-1
Point de fusion -49 °C (littérature)
Densité 0,922g/mL (litt.)
Point d’ébullition 170 °C (0,2 mmHg (littérature))
Formule moléculaire C20H32O2
Indice de réfraction n20/D 1.4872 (litt.)
Quantité 1 g
Synonyme arachidonic acid, arachidonate, immunocytophyte, all-z-5,8,11,14-eicosatetraenoic acid, 5z,8z,11z,14z-icosa-5,8,11,14-tetraenoic acid, cis-5,8,11,14-eicosatetraenoic acid, 5,8,11,14-eicosatetraenoic acid, all-z, all-cis-5,8,11,14-eicosatetraenoic acid, unii-27yg812j1i, 5z,8z,11z,14z-eicosatetraenoic acid
Clé InChI YZXBAPSDXZZRGB-DOFZRALJSA-N
SMILES CCCCCC=CCC=CCC=CCC=CCCCC(=O)O
Nom IUPAC Acide (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tétraenoïque
Poids moléculaire (g/mol) 304.474
CID PubChem 444899
ChEBI CHEBI:15843
Poids de la formule 304.5
Pourcentage de pureté >98%
Qualité Not Available
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Arachidonic Acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-eicosatetraenoic acid