Learn More
Ansell Edmont™ Manches en tissu jaune en fibre aramide avec fermeture Velcro
Code produit 12670962 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
sangle auto-agrippante
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Conditionnement
12670962 sangle auto-agrippante 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12670962 Fournisseur Ansell Edmont™ Code fournisseur 70123220
La sécurité commence ici : jusqu’à 60 % de réduction
Utilisez le code promo 28008
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 17-11-2026
Doublure tricotée automatique de 100 % de fibres d’aramide. Assure un équilibre optimal entre dextérité et résistance aux coupures. Confort et préhension sûre.
  • Conception en fibres courtes d’aramide Kevlar™ 100 % para-aramides haute technologie.
  • Résistance exceptionnelle aux coupures tout en garantissant une grande dextérité.
  • La structure en fibres d’aramide 100 % Kevlar™ DuPont offre une résistance aux coupures très élevée par rapport au poids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Étalon
Type de produit Manchon résistant aux coupures
Matériau Fibres d’aramide DuPont™
Couleur Jaune
Stérilité Non stérile
Modèle Ambidextre
Jetable Réutilisable
Type de bouchon sangle auto-agrippante
Type de couture Sans soudure
Longueur (métrique) 559 mm