Learn More
STEMCELL Technologies ArciTect™ T7 Endonuclease I Kit
Click to view available options
Quantité:
125 réactions
25 réactions
Conditionnement:
1 kit
Description
- ArciTect™ T7 Endonuclease I is the preferred enzyme for detecting genome editing such as insertions or deletions (INDELs) generated by CRISPR-Cas9
- ArciTect™ T7 Endonuclease I Kit is comprised of ArciTect™ T7 Endonuclease I and ArciTect™ T7 Endonuclease I Buffer (10X), which have been tested and validated for use with the ArciTect™ CRISPR-Cas9 genome editing system
- ArciTect™ T7 Endonuclease I recognizes and cleaves mismatched DNA, cruciform DNA structures, Holliday structures or junctions, heteroduplex DNA, and, less efficiently, nicked double-stranded DNA
- Since the cleavage efficiency is proportional to the number of INDELs created at a specific DNA target, ArciTect™ T7 Endonuclease I Kit is used to estimate gene-editing efficiency in a rapid and cost-effective manner
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Estimation of CRISPR-Cas9 Genome Editing Efficiency |
| Quantité | 25 réactions |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.