Learn More
VELP Scientifica AREC 10 Digital Agitateur magnétique avec plaque chauffante en céramique
GREENER_CHOICE
Code produit. 30067447 Tous les produits Velp Produits
Click to view available options
Comprend:
Plaque chauffante uniquement
Sonde
Sonde, tige, pince
VFT
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 30067447
Marque: VELP Scientifica F20500691
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
AREC 10 Digital Agitateur magnétique avec plaque chauffante en céramique
L'AREC 10 Digital offre un contrôle précis de la température, des performances avancées en matière d'agitation et de chauffage, des fonctions de sécurité améliorées et une grande facilité d'utilisation. La plaque en céramique carrée de 10 pouces est très résistante et idéale pour les laboratoires qui ont besoin d'une surface de travail spacieuse.
THERMORÉGULATION PRÉCISE
  • La technologie avancée de la plaque chauffante garantit l'homogénéité et la stabilité de la température jusqu'à 550°C
  • Thermorégulation précise du milieu avec la sonde Pt100/Pt1000 (± 1 °C) et le thermorégulateur numérique VTF (± 0,5 °C)
  • Plage de thermorégulation de la température ambiante à 350 °C
AGITATION PUISSANTE
  • Moteur sans balais garantissant puissance et résistance dans le temps
  • Agite jusqu'à 25 L de volume (H2O) de 100 à 1500 rpm
  • La technologie de contre-réaction SpeedServo™ maintient la vitesse constante lorsque la viscosité change.
SÛR ET RÉSISTANT
  • Le robuste plateau en céramique de 10 pouces offre une résistance exceptionnelle aux produits chimiques et aux rayures, et il est facile à nettoyer d'un simple coup d'éponge
  • Un message d'avertissement Hot Surface s'affiche lorsque la température dépasse 50°C, même lorsque l'appareil est inactif.
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Céramique
Tension 230 V
Comprend Plaque chauffante uniquement
Dimensions 10 x 10 in
max. (métrique) Room Temp to 550°C
Type Plaque chauffante à agitation magnétique
Forme Carré
Charge max. d’échantillons 25 L
Type de bouchon UE / UK
Nbre de positions 1
Taille max. du récipient 25 L
Plage d’agitation 100 à 1 500 tr/min
Garantie 3 ans
Affichage Numérique