Learn More
Hydrobromure d’arécoline, TRC
Code produit 30138178
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138178 10 mg 10mg
30135995 500 mg 500mg
30009748 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138178 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA76750010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 300-08-3
Formule moléculaire C8 H13 N O2 . Br H
Poids moléculaire (g/mol) 236.11
Synonyme 3-Pyridinecarboxylic acid, 1,2,5,6-tetrahydro-1-methyl-, methyl ester, hydrobromide (1:1), 3-Pyridinecarboxylic acid, 1,2,5,6-tetrahydro-1-methyl-, methyl ester, hydrobromide (9CI), Nicotinic acid, 1,2,5,6-tetrahydro-1-methyl-, methyl ester, hydrobromide (8CI), Arecoline bromide, Arecoline hydrobromide, Methyl 1,2,5,6-tetrahydro-1-methylnicotinate hydrobromide, Methyl N-methyl-1,2,5,6-tetrahydronicotinate hydrobromide, Taeniolin
Nom IUPAC méthyle 1-méthyl-3,6-dihydro-2H-pyridine-5-carboxylate ; Hydrobromure
SMILES Br.COC(=O)C1=CCCN(C)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Arecoline Hydrobromide
Noms d’analytes ou de composants Arecoline Hydrobromide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule InChI InChI=1S/C8H13NO2.BrH/c1-9-5-3-4-7(6-9)8(10)11-2;/h4H,3,5-6H2,1-2H3;1H
Type de solution Purs, non dilués
Industry Type Criminologie
Quantité 10 mg
Poids de la formule 235.0208