Learn More
Arginase inhibitor 1, MedChemExpress
Code produit. 16449367
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16449367
Marque: Medchem Express HY157755mg
MedChemExpress Arginase inhibitor 1 is a potent inhibitor of human arginases I and II with IC50s of 223 and 509 nM, respectively.
Arginase inhibitor 1 is a potent inhibitor of human arginases I and II with IC50s of 223 and 509 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Arginase inhibitor 1
Forme physique Solid
CAS 1345808-25-4
Couleur Off-White
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H27BN2O4
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 48 mg/mL (167.73 mM) ∣H2O : ≥ 30 mg/mL (104.83 mM)
SMILES O=C(O)[C@@](CCN1CCCCC1)(N)CCCCB(O)O
Poids moléculaire (g/mol) 286.18
Poids de la formule 286.18
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.