Learn More
Arginine, Mikromol™
Code produit 17919684
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17919684 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17919684 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0568.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Arginine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Arginine
CAS 74-79-3
Noms d’analytes ou de composants L-Arginine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H14 N4 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Arginine, L-Arginine (9CI, ACI), Arginine, L- (8CI), (S)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid, Arginine, L-(+)-Arginine, L-Arg, 5-[(Aminoiminomethyl)amino]-L-norvaline, N5-(Aminoiminomethyl)-L-ornithine, NSC 206269, L-alpha-Amino-delta-guanidinovaleric acid, L-α-Amino-Δ-guanidinovaleric acid, (2S)-2-Amino-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid, 117: PN: WO2021061872 SEQID: 117 claimed protein, 381: PN: WO2022056313 SEQID: 385 claimed protein, 42: PN: KR20200014684 SEQID: 105 claimed sequence, 42: PN: WO2020027640 SEQID: 105 claimed protein, 87: PN: WO2022010798 SEQID: 89 claimed protein, L-Norvaline, 5-[(aminoiminomethyl)amino]-, L-Ornithine, N5-(aminoiminomethyl)-, A 0526, L-arginine C Grade, Pentanoic acid, 2-amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]-, (S)
Formule InChI InChI=1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-5-carbamimidamidopentanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 174.2
Quantité 500 mg
Poids de la formule 174,1117 g/mol