Learn More
Arginino-succinic Acid Disodium Salt (>80%), TRC
Code produit 30134062
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134062 25 mg 25mg
30009135 5 mg 5mg
30011876 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134062 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA76920025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 918149-29-8
Formule moléculaire C10H16N4Na2O6
Poids moléculaire (g/mol) 334.24
Synonyme N-[[[(4S)-4-Amino-4-carboxybutyl]amino]iminomethyl]-L-aspartic Acid Disodium Salt
Nom IUPAC sodium Nw-((S)-2-carboxy-1-carboxylatoethyl)-L-argininate
SMILES N=C(NCCC[C@H](N)C(O[Na])=O)N[C@H](C(O[Na])=O)CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Arginino-succinic Acid Disodium Salt
Noms d’analytes ou de composants Arginino-succinic Acid Disodium Salt
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule InChI InChI=1S/C10H18N4O6.2Na/c11-5(8(17)18)2-1-3-13-10(12)14-6(9(19)20)4-7(15)16;;/h5-6H,1-4,11H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H3,12,13,14);;/q;2*+1/p-2
Type de solution Neat
Industry Type Pharmaceutical
Quantité 25 mg
Poids de la formule 334.09