Learn More
Aalborg™ Tube de débitmètre direct en verre d’argon
Click to view available options
Débit d’air:
15 l/min
1 l/min
2,5 l/min
25 l/min
2 l/min
325°ml/min.
Largeur (métrique):
65 mm
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les tubes à lecture directe sont simples.
- L’échelle de mesure sur chacun de ces tubes permet de lire le débit réel dans des conditions standard, au choix en unités impériales ou métriques.
- L’obtention de débits réels avec ces tubes nécessite l’utilisation d’un tableau de corrélation des débits à l’échelle de référence.
- Les tubes à échelle de référence sont utiles pour mesurer les débits de gaz autres que l’air et/ou dans des conditions non standard.
Spécification
Spécification
| Type | Tube à débit direct d’argon |
| Largeur (métrique) | 65 mm |
| Débit d’air | 1 l/min |