Learn More
Cole-Parmer™ Systèmes d’aspiration E-Vac Argos Technologies™
Code produit. 15994981
Click to view available options
Type de connexion:
Raccords pour tubes cannelés
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15994981
Marque: Cole-Parmer™ 3105031
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Le système E-Vac 320 comprend un flacon en verre de 4 l, un couvercle avec raccords de tube cannelés et un opérateur manuel HandEvac.
Les™ systèmes d’aspiration E-Vac d’Argos Technologies sont un système de déchets sûr, compact et autonome qui offre une alternative au vide interne traditionnel
Idéal pour une utilisation avec des liquides ou des surnageants, des agents pathogènes critiques ou dangereux ou dans tout laboratoire de biodanger de classe III ou IV.
  • La pompe à membrane silencieuse et exempte d’huile a une plage comprise entre -250 mm et 650 mmHg
  • Une fois le vide cible atteint, la pompe s’éteint automatiquement
  • La pompe s’actionne automatiquement lorsque la pression de vide est appliquée, ce qui lui permet de maintenir une pression de vide constante
  • Parfait pour une aspiration en douceur des petites plaques et capsules, ainsi que pour une vidange rapide des plus grands récipients
  • Le boîtier en acier inoxydable facile à nettoyer est résistant aux UV et peut être utilisé dans les hottes à flux laminaire
  • Les flacons E-Vac peuvent être autoclavés pendant 20 minutes à 121°C pour éviter toute contamination en laboratoire
  • Les unités de base sont éclairées pour visualiser les niveaux de déchets dans le flacon
  • Les filtres hydrophobes doubles empêchent les liquides de pénétrer dans le corps de pompe et de contaminer le système
  • Flacons en polypropylène avec couvercle équipé de raccords de tube cannelés standard ou de connecteurs de tubulure de libération rapide pour connecter la tubulure de manière sûre et pratique (disponibles séparément)
  • Le capteur de détection de niveau arrête automatiquement la pompe lorsque le flacon est plein
Certifications
Homologué CE, compatible RoHS/DEEE
Spécification
Vide max. -250 à -650 mbar
Contrôle Cadran analogique
Comprend Flacon en polypropylène 4 l, couvercle avec raccords de tube cannelé et opérateur manuel Hande-Vac
Certifications/Conformité Homologué CE, compatible RoHS/DEEE
Alimentation électrique 100/240 VCA, 50/60 Hz
Description E-Vac 320 avec flacon en polypropylène PP de 4 l, couvercle avec raccords de tube cannelés et opérateur manuel HandEvac
Matériau Verre
Modèle EV320
Niveau sonore 50 dB ± 5 dB à 1 m
Type de bouchon Universal
Débit 8 l/min
Fréquence 50/60 Hz
Type de pompe Pompe à membrane sans huile
Tension 100/240 VCA
Type de connexion Raccords pour tubes cannelés