Learn More
Cole-Parmer™ Systèmes d’aspiration E-Vac Argos Technologies™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Type de connexion:
Raccords pour tubes cannelés
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Descrizione
Includes
Le système E-Vac 320 comprend un flacon en verre de 4 l, un couvercle avec raccords de tube cannelés et un opérateur manuel HandEvac.
Idéal pour une utilisation avec des liquides ou des surnageants, des agents pathogènes critiques ou dangereux ou dans tout laboratoire de biodanger de classe III ou IV.
- La pompe à membrane silencieuse et exempte d’huile a une plage comprise entre -250 mm et 650 mmHg
- Une fois le vide cible atteint, la pompe s’éteint automatiquement
- La pompe s’actionne automatiquement lorsque la pression de vide est appliquée, ce qui lui permet de maintenir une pression de vide constante
- Parfait pour une aspiration en douceur des petites plaques et capsules, ainsi que pour une vidange rapide des plus grands récipients
- Le boîtier en acier inoxydable facile à nettoyer est résistant aux UV et peut être utilisé dans les hottes à flux laminaire
- Les flacons E-Vac peuvent être autoclavés pendant 20 minutes à 121°C pour éviter toute contamination en laboratoire
- Les unités de base sont éclairées pour visualiser les niveaux de déchets dans le flacon
- Les filtres hydrophobes doubles empêchent les liquides de pénétrer dans le corps de pompe et de contaminer le système
- Flacons en polypropylène avec couvercle équipé de raccords de tube cannelés standard ou de connecteurs de tubulure de libération rapide pour connecter la tubulure de manière sûre et pratique (disponibles séparément)
- Le capteur de détection de niveau arrête automatiquement la pompe lorsque le flacon est plein
Certifications
Homologué CE, compatible RoHS/DEEE
Specifica
Specifica
| Vide max. | -250 à -650 mbar |
| Contrôle | Cadran analogique |
| Comprend | Flacon en polypropylène 4 l, couvercle avec raccords de tube cannelé et opérateur manuel Hande-Vac |
| Certifications/Conformité | Homologué CE, compatible RoHS/DEEE |
| Alimentation électrique | 100/240 VCA, 50/60 Hz |
| Description | E-Vac 320 avec flacon en polypropylène PP de 4 l, couvercle avec raccords de tube cannelés et opérateur manuel HandEvac |
| Matériau | Verre |
| Modèle | EV320 |
| Niveau sonore | 50 dB ± 5 dB à 1 m |
| Type de bouchon | Universal |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto