Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Flacons de rechange pour systèmes d’aspiration E-Vac et M-Vac
Click to view available options
Comprend:
Couvercle avec raccords de tube cannelés et tubulure de 1800 mm
Couvercle avec raccords à libération rapide, capteur de détection de niveau et tubulure de 1800 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
E-Vac 300 system includes 3L safety glass bottle, lid with barbed tube fittings, and HandE-vac hand operator
Les flacons d’aspiration peuvent être autoclavés pendant 20 minutes à 121°C pour éviter toute contamination en laboratoire
Certifications
Homologué CE, compatible RoHS/DEEE
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 4 l |
| Description | Flacon 4 l en polypropylène, couvercle inclus avec raccords de tube cannelé, comprend une tubulure de 1800 mm |
| À utiliser avec | Systèmes d’aspiration de laboratoire E-Vac™ et M-Vac™ |
| Comprend | Couvercle avec raccords de tube cannelés et tubulure de 1800 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Méthode de stérilisation | Autoclave |
| Taille de la tubulure | 1800 mm L |
| Type | Flacon d’aspiration |