Learn More
Aripiprazole, 1 mg/ml dans l'acétonitrile, Lipomed
Description
Aripiprazole, 1 mg/ml dans de l'acétonitrile
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aripiprazole |
| CAS | 129722-12-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | Aripiprazole |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C23 H27 Cl2 N3 O2 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Synonyme | Aripiprazole, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1 H)-quinolinone, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydrocarbostyril, Abilify, Abilitat, Arpizol, Asprito, OPC 14597, OPC 31, Pripiprazole |
| Formule InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Clc1cccc(N2CCN(CCCCOc3ccc4CCC(=O)Nc4c3)CC2)c1Cl |
| Nom IUPAC | 7-[4-[4-(2,3-dichlorophényl)pipérazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydro-1H-quinoléin-2-one |
| Afficher plus |