Learn More
Aripiprazole, LoGiCal
Code produit 30461386
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30461386 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461386 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0961.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aripiprazole
CAS 129722-12-9
Noms d’analytes ou de composants Aripiprazole
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C23 H27 Cl2 N3 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Aripiprazole, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydrocarbostyril, Abilify, Abilitat, Arpizol, Asprito, OPC 14597, OPC 31, Pripiprazole
Formule InChI InChI=1S/C23H27Cl2N3O2/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-6,8,16H,1-2,7,9-15H2,(H,26,29)
Type de solution Neat
SMILES Clc1cccc(N2CCN(CCCCOc3ccc4CCC(=O)Nc4c3)CC2)c1Cl
Nom IUPAC 7-[4-[4-(2,3-dichlorophényl)pipérazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydro-1H-quinoléin-2-one
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 448.39
Quantité 10 mg
Poids de la formule 447.148 g/mol