Learn More
Aripiprazole, TRC
Code produit 17914665
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17914665 100 mg 100mg
17900455 10 mg 10mg
17920705 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17914665 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA771000100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 129722-12-9
Formule moléculaire C23 H27 Cl2 N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 448.39
Synonyme Aripiprazole, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydrocarbostyril, Abilify, Abilitat, Arpizol, Asprito, OPC 14597, OPC 31, Pripiprazole
Nom IUPAC 7-[4-[4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
SMILES Clc1cccc(N2CCN(CCCCOc3ccc4CCC(=O)Nc4c3)CC2)c1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Aripiprazole
Noms d’analytes ou de composants Aripiprazole
Notes de qualité de la pureté HPLC
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule InChI InChI=1S/C23H27Cl2N3O2/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-6,8,16H,1-2,7,9-15H2,(H,26,29)
Type de solution Neat
Industry Type Forensics
Quantité 100 mg
Poids de la formule 447.148
Pourcentage de pureté >95%