Learn More
Aripiprazole, TRC
Code produit 17920705
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17920705 1 g 1g
17914665 100 mg 100mg
17900455 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17920705 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA7710001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 129722-12-9
Formule moléculaire C23 H27 Cl2 N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 448.39
Synonyme Aripiprazole, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydrocarbostyril, Abilify, Abilitat, Arpizol, Asprito, OPC 14597, OPC 31, Pripiprazole
Nom IUPAC 7-[4-[4-(2,3-dichlorophényl)piperazine-1-yl]butoxy]-3,4-dihydro-1H-quinoline-2-one
SMILES Clc1cccc(N2CCN(CCCCOc3ccc4CCC(=O)Nc4c3)CC2)c1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Aripiprazole
Noms d’analytes ou de composants Aripiprazole
Notes de qualité de la pureté HPLC
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule InChI InChI=1S/C23H27Cl2N3O2/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-6,8,16H,1-2,7,9-15H2,(H,26,29)
Type de solution Purs, non dilués
Industry Type Produits pharmaceutiques
Quantité 1 g
Poids de la formule 447.148
Pourcentage de pureté >95%