Learn More
Sartorius Système de production d’eau par osmose inverse Arium™ Advance L
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Débit:
100 l/h
200 l/h
Capacité (métrique):
100 L
200 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les systèmes d’eau pour laboratoire Arium™ Advance L sont conçus pour un besoin en production d’eau par osmose inverse pouvant atteindre 200 L/h
- Associé au réservoir de stockage intégré de 100 ou 200 litres, le système fournit le volume idéal d’eau d’alimentation pré-traitée pour votre laboratoire.
- Le système peut alimenter simultanément plusieurs instruments de laboratoire à la fois grâce à la puissante pompe de distribution.
- Sa forme carrée et compacte réduit au minimum les besoins en espace.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 L |
| Source d’eau d’alimentation | Eau du robinet potable |
| Débit | 100 l/h |
| Type d’eau de production | Osmose inverse (type 3) |
| Type | Système d’eau |
| Connecteur pour l’alimentation en eau | 0,25 in |
| Résistivité | 0,05 MΩ*cm |