Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Cuve Arium™ sans pompe intégrée
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 L
100 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Stocke l’eau pure dans le système de cuves Arium™ innovant et fermé.
- Protège l’eau pure contre la contamination secondaire.
- Permet une qualité constante de l’eau sur une période prolongée, ce qui permet des résultats reproductibles à long terme.
- Contrairement aux réservoirs d’eau typiques, la cuve Arium™ offre un haut degré de sécurité de l’utilisateur et permet d’économiser du temps grâce à l’élimination des procédés de désinfection complexes avec des produits chimiques.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 L |
| Description | 85,2 cm × 25,4 cm × 58,7 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Arium Comfort, Arium Advance |
| Type | Système de stockage de l’eau pure, 50 L |
| Débit | Gravité |
| À utiliser avec (application) | Stockage d’eau pure |
| Comprend | Prise EU, cuve (sans sachets), kit d’installation |
| Poids (métrique) | 33 kg |