Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Cuve Arium™ sans pompe intégrée
Code produit. 15923020 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 L
100 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15923020
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ H2OAOV100W
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La cuve Sartorius Stedim Biotech™ Arium™ sans pompe intégrée utilise un système de cuve fermée pour protéger votre eau pure préparée contre toute contamination secondaire.
  • Stocke l’eau pure dans le système de cuves Ariuminnovant et fermé.
  • Protège l’eau pure contre la contamination secondaire.
  • Permet une qualité constante de l’eau sur une période prolongée, ce qui permet des résultats reproductibles à long terme.
  • Contrairement aux réservoirs d’eau typiques, la cuve Arium offre un haut degré de sécurité de l’utilisateur et permet d’économiser du temps grâce à l’élimination des procédés de désinfection complexes avec des produits chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 100 L
Description 85,2 cm × 51,4cm × 58,7 cm
À utiliser avec (équipement) Arium Comfort, Arium Advance
Type Système de stockage de l’eau pure, 100 L
Débit Gravité
À utiliser avec (application) Stockage d’eau pure
Comprend Prise EU, cuve (sans sachets), kit d’installation
Poids (métrique) 47 kg