Learn More
Sartorius Systèmes de purification de l’eau combinés avec lampe UV arium™ comfort I ASTM 1, 3
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-5049106 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Débit:
8 L/h (Type 3)
Montage:
Mur
Paillasse
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15584146
Marque: Sartorius H2OI1UVT
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez le système combiné Sartorius arium™ Comfort I pour produire de l’eau ultra pure ASTM de type 1 et de l’eau pure de type 3.
  • Kit de cartouches unique pour la production d’eau ultra pure de qualité supérieure
  • La technologie iJust innovante optimise la qualité de l’eau du produit
  • Affichage tactile avec navigation intuitive dans les menus
  • Conception compacte avec emplacement pour carte SD
  • Résultats reproductibles et fiables
  • Le logiciel arium contrôle la vanne sur la sortie du concentrat correspondant aux données de mesure pour le CaCO3 et le CO2
  • Disponible en tant que système de paillasse pour chaque poste de travail de laboratoire
  • Montage mural avec support mural intégré
Avantages
  • Consommation d’eau optimisée et économique
  • Qualité supérieure de l’eau et des produits en tout temps
  • Durée de vie garantie des systèmes d’eau ultra pure en aval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu bactérien < 1 CFU/1000 ml
Production journalière 120 L/h (Type 1), 8 l/h ou 16 l/h (Type 3)
Concentration en endotoxines <0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge
Feedwater Connector 3/8 in.
Surveillance de l’eau d’alimentation No
Source d’eau d’alimentation Tap
Débit 8 L/h (Type 3)
Type d’eau de production Types 1 et 3
Distributeur à distance No
Résistivité 18.2 Mohm.cm
Carbone organique total ≤2 ppb
Type Système de purification d’eau
Pression de l’alimentation en eau 2,0 à 6,9 bars
Température de l’eau d’alimentation (métrique) 2°C à 30°C
À utiliser avec (application) HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, chromatographie d’échange d’ions, analyse COT, photométrie, solutions tampons, eau d’alimentation pour dispositifs de laboratoire, tels que les autoclaves, les laveuses de verrerie, etc.
Plage d’humidité 80 %
Montage Paillasse
Granulométrie < 1 ml
Méthode de purification Adsorption par charbon activé sphérique, catalyseur, osmose inverse, déionisation, rayonnement UV, particule finale en option et filtration stérile
Turbidité < 1 NTU
Largeur (impériale) 17 in
Largeur (métrique) 43,5 cm
Hauteur (impériale) 19,7 in
Hauteur (métrique) 50,1 cm
Profondeur (impériale) 18,7 in
Profondeur (métrique) 47,6 cm
Poids (impériale) 68,3 lb (En fonctionnement) ; 50,7 lb (Vide)
Poids (métrique) Env. 31 kg (en fonctionnement) ; 23 kg (vide)
Alimentation électrique 100/240 VCA (+/- 10 %) 50/60 Hz 130 VA (max.)