Learn More
Sartorius Kit de conversion d’arium™
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Arium ProArium Comfort I
Conditionnement:
1 pièce
Description
La tubulure étendue du kit de conversion d’arium™ et son unité de distribution et d’affichage vous permettent d’intégrer de manière optimale cet équipement dans votre environnement de laboratoire. Cette version intégrée permet d’économiser de l’espace sur et au-dessus de votre banc de laboratoire en tant qu’unité de contrôle, ainsi que l’affichage et le distributeur, ce qui permet des options de montage mural variables adaptées à vos besoins particuliers.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Arium ProArium Comfort I |
| Type | Kit de conversion |
| À utiliser avec (application) | Purification d’eau |
| Matériau | PVDF |
| Largeur (métrique) | 3,4 m |