Learn More
Sartorius Système de purification d’eau ultra-pure arium™ mini Compact
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 15555153 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Carbone organique total:
<10 ppb
<5 ppb
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15555153
Marque: Sartorius H2OMMT
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le système de purification d’eau ultra-pure arium mini compact a été conçu pour fournir une eau de qualité ASTM de type 1. La version standard arium mini est indépendante du robinet d’eau installé en permanence. La réf. catalogue 14-559-041 propose une lampe UV intégrée (185 ∣ 254 nm) pour réduire le COT à < 5 ppb.
  • Remplacement d’un sachet simple en moins de 5 minutes
  • Pas d’utilisation d’agents de nettoyage requise
  • Pureté optimisée, grâce à un système fermé, évitant les biofilms permanents
  • Navigation intuitive dans les menus avec affichage tactile en verre de haute qualité, développée par le biais d’un sondage auprès des clients
  • Faible encombrement 28 cm (11 po) de large
  • Distribution en volume à partir de 50 ml
  • Pour les applications générales et analytiques suivant un besoin quotidien <10 L
  • Eau d’alimentation fournie au système via le récipient fourni, remplie d’eau pré-traitée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Système de production d’eau ultrapure mini d’arium™
Contenu bactérien <0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge )
Production journalière 100 L
Concentration en endotoxines <0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge
Feedwater Connector 3/8 in.
Surveillance de l’eau d’alimentation No
Source d’eau d’alimentation Distillée, DI, RO, EDI
Débit 1 l/min
Type d’eau de production Type 1
Distributeur à distance No
Résistivité 18,2 Mohm.cm à 25°C
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring <10 ppb (<5 ppb with a dual wavelength UV lamp )
Carbone organique total <10 ppb
Type Système de purification d’eau
Comprend Cordon d’alimentation
Montage Paillasse
Tension 100/240 V