Learn More
Sartorius Arium™ Mini Extend Ultrapure Water System
Code produit. p-200072536 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Modèle:
Arium Mini Essential avec UV
Arium Mini Essential sans UV
Atrium Mini Plus avec UV
Atrium Mini Plus sans UV
Conditionnement:
1 pack
Code produit. 30057367
Marque: Sartorius H2OMART
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Compact Arium™ Mini laboratory water systems have been designed for Type 1 ultrapure water requirements of 10 L/day and are ideal for use in preparation of buffers, media and samples, both in life sciences applications and in analytical laboratory procedures.
  • Flexible : différentes versions pour différentes options d’alimentation en eau et de raccordements, ainsi que pour le prélèvement d’eau souhaité
  • Compact : peu encombrant avec une largeur de 28 cm uniquement (+ 9 cm pour les versions équipées d’unité de distribution)
  • Intuitif : écran tactile couleur, avec accès direct à toutes les informations importantes et aux options de distribution
  • Novateur : selon le type de système, notre technologie Bagtank unique vous procure un gain de temps, car aucun nettoyage intensif du réservoir avec des substances dangereuses n’est nécessaire
  • Fiable : fournit une eau de qualité élevée constante pour des résultats fiables et reproductibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu bactérien <0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge )
Production journalière 1 à 10 L
Concentration en endotoxines <0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge
Feedwater Connector 3/8 in
Surveillance de l’eau d’alimentation No
Source d’eau d’alimentation Robinet
Débit 1 l/min
Type d’eau de production Types 1 et 3
Distributeur à distance En option
Résistivité 18.2 MΩ x cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring Non
Type Système de purification d’eau
Modèle Atrium Mini Plus sans UV