Learn More
Sartorius Module arium™ RO (systèmes EDI et Comfort II avancés)
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Comprend:
1 Module RO
2 Modules RO
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les modules RO permettent généralement des taux de récupération élevés. Ceci optimise la consommation d’eau tout en conservant au moins jusqu’à 98 % des ions. Grâce au rétrocroisage avec du perméat, les particules et les sels sont retirés de la surface de la membrane. Cela entraîne une durée de vie plus longue et une réduction des coûts de maintenance du système. En outre, cette fonction de rinçage au redémarrage du système permet de distribuer immédiatement de l’eau de haute qualité.
Spécification
Spécification
| Type | Modules d’osmose inverse |
| À utiliser avec (application) | Purification d’eau |
| Comprend | 1 Module RO |
| Matériau | Polypropylène |
| Hauteur (métrique) | 30,8 cm |
| Diamètre (métrique) | 7,8 cm |
| Poids (métrique) | 0,468 kg |