Learn More
Sartorius Arium™ Smart Station PW
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Type:
Paillasse de Smart Station
Smart Station à montage mural
Conditionnement:
1 unité
Description
- Station d’affichage/distribution réglable en hauteur pour la distribution d’eau pure
- Conception compacte pour une intégration facile et compacte dans l’environnement de laboratoire
- Affichage couleur intuitif à activation tactile avec accès direct aux fonctions importantes
- Réglage de la hauteur flexible et continu pour remplir les récipients et béchers de taille différente
- La conception ergonomique peut être optimisée pour un fonctionnement à droite ou à gauche
- Distribution précise du volume pour une préparation rapide et précise du tampon et des échantillons
- Débit réglable, sans éclaboussures, du goutte-à-goutte à 2 l/min
Équipement fourni :
- Unité d’affichage/distribution avec support mural
- Bloc d’alimentation comprenant :
- Connecteur IEC
- Ensemble de connexion
Pour une utilisation prévue avec :
- Arium™ Bagtank
- Arium™ Pro
- Arium™ Comfort
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml à 50 L |
| Surveillance de l’eau d’alimentation | No |
| Source d’eau d’alimentation | Pures |
| Débit | Up to 2 L/min. |
| Type d’eau de production | Eau pure |
| TOC Monitor with UV Intensity Monitoring | No |
| Type | Paillasse de Smart Station |
| Affichage | Écran tactile |