Learn More
Sartorius Arium™ Smart Station UP
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7221160 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Type:
Paillasse de Smart Station
Smart Station à montage mural
Conditionnement:
1 unité
Code produit. 17284233
Marque: Sartorius H2OARSTUPT
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Distributeur à distance flexible Arium™ Smart Station pour l’eau ultra-pure
  • Station d’affichage/distribution réglable en hauteur pour la distribution d’eau ultra-pure de type 1
  • Conception compacte pour une intégration facile et compacte dans l’environnement de laboratoire
  • Affichage couleur intuitif à activation tactile avec accès direct aux fonctions importantes
  • Réglage de la hauteur flexible et continu pour remplir les récipients et béchers de taille différente
  • La conception ergonomique peut être optimisée pour un fonctionnement à droite ou à gauche
  • Distribution précise du volume pour une préparation rapide et précise du tampon et des échantillons
  • Débit réglable, sans éclaboussures, du goutte-à-goutte à 2 l/min
Équipement fourni :
  • Unité d’affichage/distribution avec support
  • Bloc d’alimentation comprenant :
    • Connecteur IEC
    • Ensemble de connexion
Pour une utilisation prévue avec :
  • Arium™ Bagtank
  • Arium™ Pro
  • Arium™ Comfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml à 50 L
Surveillance de l’eau d’alimentation No
Source d’eau d’alimentation Ultrapure
Débit Up to 2 L/min.
Type d’eau de production Ultra-pure (type 1)
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring No
Type Paillasse de Smart Station
Affichage Écran tactile