Learn More
Sartorius Kit de cartouches pour système d’eau arium™
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Systèmes arium™ avec alimentation en eau du robinet*
systèmes Arium™ Pro / 611 VF ou UV
systèmes arium™ Pro/611 UF
systèmes arium™ Pro/Basic/611 DI
Type:
Kit analytique
Kit biologique
Kit universel
Kit élémentaire
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les systèmes de purification d’eau arium™ (séries Pro, Basic et/ou 611) sont conçus pour produire l’eau de laboratoire de la plus haute pureté de l’industrie, avec des spécifications qui dépassent la norme de type 1 ASTM. Les kits de cartouches sont fabriqués avec des matériaux de la plus haute qualité, avec une conception avancée pour produire des résultats cohérents et reproductibles.
- Qualité exceptionnelle des milieux de purification
- Optimisé pour éliminer les contaminants organiques et inorganiques
- Carbone actif hautement poreux associé à des résines échangeuses d’ions efficaces
- Produit de l’eau dont la teneur en carbone organique total (COT) est la plus faible pour les systèmes utilisant la technologie ultraviolet (UV)
- Spécialement conçu pour que l’eau coule de haut en bas
- Le flux par rapport au milieu échangeur d’ions empêche la séparation de la résine à lit mélangé
- Permet une utilisation complète de chaque cartouche sans milieu perdu
- Garantit une longue durée de vie des cartouches avec des performances inégalées
- Kits de deux cartouches :
- Cartouche de prétraitement
- Cartouche de polissage
- Formulé spécifiquement pour des systèmes d’arium™ particuliers :
- Kit d’analyse pour systèmes VF ou UV
- Kit biologique pour systèmes UF
- Kit environnemental pour systèmes DI
- Kit universel pour systèmes avec alimentation en eau du robinet*
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ASTM de type 1 |
| Capacité | À 18,2 MΩ x cm d’eau ultra pure : 1,48 |
| Source d’eau d’alimentation | Pretreated |
| Matériau | Boîtier en polypropylène vierge avec vis en acier inox |
| Purification Method | Ion Exchange, Activated Carbon |
| Type de résine | Charbons actifs sphériques à action catalytique ; résine échangeuse d’ions ultra pure à lit mixte de qualité semi-conducteur |
| À utiliser avec (application) | Standard, culture cellulaire et chromatographie |
| À utiliser avec (équipement) | systèmes arium™ Pro/611 UF |
| Comprend | Cartouche de pré-traitement et de polissage |
| Type | Kit biologique |
| Afficher plus |