Learn More
Thermo Scientific™ Plaques PCR à demi-jupe, transparentes, à 96 puits Armadillo
Description
Les plaques PCR à 96 puits Thermo Scientific™ Armadillo™ transparentes et semi-craquées offrent les plus hautes performances du plastique PCR. Alliant la rigidité d’un cadre en polycarbonate à des puits en polypropylène à paroi fine, la plaque Armadillo offre des performances de thermocyclage supérieures dans toutes les conditions sans se déformer.
Les plaques à code-barres (références BC-2596, BC-3496, BC-2496, BC-3596) sont conçues pour les applications haut débit, PCR robotisée et qPCR et disposent d’un rebord surélevé pour améliorer l’intégrité du joint. Elles sont disponibles avec des puits colorés transparents (BC-2596, BC-2496) et blancs (BC-3596, BC-3496) ainsi qu’avec un code-barres 128 standard.
- Jupe transparente—Facilite la visualisation des liquides et améliore les capacités d’empilement dans les systèmes de manipulation automatisés
- Format ANSI:SBS—Grâce à la rigidité de la jupe en PC, le format ANSI garantit une compatibilité totale avec les systèmes robotisés pour des applications à haut rendement
- Structure à cadre demi-jupe en polycarbonate thermostable—Cycle thermique résistant aux variations de température et stabilité mécanique améliorée dans la manipulation robotique
- Puits à fond en U à paroi fine—Transfert de chaleur optimal et récupération maximale des échantillons
- Utilisation de lettres de référence sur grille alphanumérique en retrait—Conception de cadre et de puits intégrée pour un meilleur thermoscellage
- Disponible dans des puits transparents et de couleur blanche—Garantit le niveau de sensibilité le plus élevé pour toutes les réactions de PCR / qPCR
- Codes-barres disponibles—Toutes les plaques peuvent être livrées avec des codes-barres standard ou conformes aux spécifications des clients pour des applications entièrement automatisées
Les codes-barres sont le code standard 128 de l’industrie . L’étiquette elle-même peut supporter des températures allant de -196°C à 120°C afin que les codes-barres restent sur la plaque tout au long de votre processus de travail. Également doté d’un revêtement spécial pour éliminer pratiquement tout ‘frottement du code pendant la manipulation. Les codes-barres doubles sont situés sur les côtés opposés alpha et numérique de la plaque.
Spécification
Spécification
| Code-barres | Code-barres inclus |
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs |
| Type de jupe | À demi-jupe |
| Nbre de puits | 96 |
| À utiliser avec (application) | PCR |
| Profile | Étalon |
| Quantité | 25 plaques |
| Afficher plus |