Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo™ PCR Strip Plate, 96 well, clear, bulk
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
- La plaque à barrettes PCR de 96 puits Armadillo associe la rigidité d’un cadre en polycarbonate à des puits en polypropylène à paroi fine
- Les plaques offrent des performances de cyclage thermique supérieures dans toutes les conditions sans déformation
- Structure en polycarbonate semi-jupe thermostable pour une résistance à la déformation pendant le cycle thermique et une stabilité mécanique améliorée pendant la manipulation robotique
- Cassable en barrettes de 8 tubes pour s’adapter à un nombre variable d’échantillons et minimiser les déchets.
- La jupe transparente facilite la visualisation des liquides et améliore les capacités d’empilement dans les systèmes de manipulation automatisés
- L’empreinte ANSI:SBS garantit une compatibilité totale avec les systèmes robotiques pour les applications à haut débit.
- Puits à fond en U à paroi fine pour un transfert de chaleur optimal et une récupération d’échantillons maximale
- Caractères alphanumériques noirs pour une identification facile des puits
- Conception de cadre et de puits intégrée pour un meilleur thermoscellage
- Compatible avec les systèmes de PCR en temps réel Roche LightCycler™ 480
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| BreakApart | Oui |
| Conditionnement | 150 plaques |
| Gamme de produits | Armadillo |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Microplaque PCR |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleur |
| Type de jupe | Semi |
| Matériau | Polycarbonate |
| Volume (métrique) du puits | 0,3 mL |
| Afficher plus |