Learn More
ARN2966, MedChemExpress
Code produit. p-200101308
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16447456
Marque: Medchem Express HY18292
MedChemExpress ARN2966 is a potent post-transcriptional modulator of APP expression; reduces expression of APP with resultant lower production of A(beta).
ARN2966 is a potent post-transcriptional modulator of APP expression
Spécification
Nom chimique ou matériau ARN2966
CAS 102212-26-0
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H12N2O
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 110 mg/mL (549.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=CC=C1NCC2=NC=CC=C2
Poids moléculaire (g/mol) 200.24
Poids de la formule 200.24
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.