Learn More
Aroclor 1242 50 μg/g dans l'huile pour transformateurs, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30325193
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325193 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325193 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09010413TL
 Article restreint
Expédition estimée: 27-10-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 mL
Concentration 50 mg/kg
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvant ou matrice Huile de transformateur