missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARQ 531, MedChemExpress

Code produit. 16400907
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16400907

Marque: Medchem Express HY112215

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress ARQ 531 (MK-1026) is a reversible non-covalent and orally active inhibitor of Bruton’s Tyrosine Kinase (BTK), with IC50s of 0.85 nM and 0.39 nM for WT-BTK and C481S-BTK, respectively.

ARQ 531 (MK-1026) is a reversible non-covalent and orally active inhibitor of Bruton’s Tyrosine Kinase (BTK), with IC50s of 0.85 nM and 0.39 nM for WT-BTK and C481S-BTK, respectively.

Spécification

Nom chimique ou matériau ARQ 531
CAS 2095393-15-8
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H23ClN4O4
Quantité 50 mg
Synonyme MK-1026
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (104.40 mM)
SMILES O=C(C1=C(C=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1)Cl)C3=CNC4=NC=NC(N[C@@H]5CC[C@@H](CO)OC5)=C34
Poids moléculaire (g/mol) 478.93
Poids de la formule 478.93
Pourcentage de pureté 98.52%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis