Learn More
Abeba™ Chaussures 35600 Arrow
Code produit 15690178
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Conditionnement:
1 paire
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15690178 37 1 paire
15680178 36 1 paire
15600188 38 1 paire
15610188 39 1 paire
15620188 40 1 paire
15630188 41 1 paire
15640188 42 1 paire
15650188 43 1 paire
15660188 44 1 paire
15670188 45 1 paire
15680188 46 1 paire
15690188 47 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 15690178 Fournisseur Abeba™ Code fournisseur 35600/37
Expédition estimée: 10-12-2026
Antistatique avec renfort de talon en microfibre. Traitement Sanitized™.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
  • Cuir lisse, perforé
  • Blanc
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Sangle de talon pliable, réglable
  • Renfort de talon en microfibre
  • Doublure en cuir
Spécification
Certifications/Conformité CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
Couleur Blanc
Matériau Cuir
Dimensions 37
Caractéristiques de la semelle Antidérapant
Matériau de la semelle Polyuréthane
Modèle 35600