Learn More
Arsenazo III, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15465299
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 15465299
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J63031.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Convient à la détermination des quantités micromolaires de calcium
Suitable for determination of micromolar amounts of calcium
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’arsenazo III est très spécifique au calcium et produit des pics d’absorbance dans la gamme 600-660 nm
• Il réagit dans des conditions légèrement acides et est soluble dans l’alcool et semi-soluble dans l’eau
Application
• L’arsenazo III peut détecter le calcium dans les cellules perméabilisées ; il est également capable de détecter l’uranium et le thorium
• L’arsenazo III a été utilisé in vitro pour mesurer les concentrations intracellulaires de Ca2+ dans les neurones vivants avec les méthodes patch clamp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1668-00-4
Formule moléculaire C22H18As2N4O14S2
Poids moléculaire (g/mol) 776.363
Numéro MDL MFCD00036695
Clé InChI TVMZRHVOFZTNET-RIRMOVKSSA-N
Synonyme arsenazo iii, arsenazo iii sodium salt, 2,2'-1, 8-dihydroxy-3,6-disulfo-2, 7-naphthalene-bis azo dibenzenearsonic acid, 2,7-bis 2-arsonophenylazo-1, 8-dihydroxy-3, 6-naphthalene disulfonic acid, 2,7-bis 2-arsonophenylazo-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid, 2,7-bis 2-arsonophenylazo chromotropic acid, 2,2'-1,8-dihydroxy-3,6-disulfonaphthylene-2,7-bisazo bisbenzenearsonic acid, 3,6-bis 2-2-arsonophenyl diazen-1-yl-4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, 3,6-bis 2-2-arsonophenyl diazenyl-4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid, 3,6-bis 2-2-arsonophenyl hydrazin-1-ylidene-4,5-dioxonaphthalene-2,7-disulfonic acid
CID PubChem 9810878
Nom IUPAC Acide (3Z,6E)-3,6-bis[(2-arsonophényl)hydrazinylidène]-4,5-dioxonaphthalène-2,7-disulfonique
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NN=C2C(=CC3=C(C2=O)C(=O)C(=NNC4=CC=CC=C4[As](=O)(O)O)C(=C3)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)[As](=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Arsenazo III
Couleur Marron-violet
Quantité 5 g
Numéro UN UN3465
Beilstein 5717957
Poids de la formule 776.37
Forme physique Poudre