Learn More
Arsenic pour AAS 0,02 mg/l matrice HNO3 diluée, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12984525 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12984525 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12984525 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur E 003 050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    76.57€ / 50mL
    Économisez 28.43€
    27% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-01-2027
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Arsenic
Conditionnement Flacon
CAS 7697-37-2
Forme physique Liquide
Formule moléculaire HNO3
Concentration 0.02 mg/L
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Type Solution standard à élément unique à flamme
SMILES O[N+]([O-])=O
Nom IUPAC acide nitrique
Solvent or Matrix 1 % HNO3 (dilué)
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
CID PubChem 944
Quantité 50 mL
ChEBI CHEBI:48107