Learn More
Iodure d’arsenic(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15462127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15462127 10 g 10g
15472127 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15462127 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045067.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7784-45-4 | AsI3 | 455.635 g/mol
Arsenic(III) iodide is mainly used to treat rheumatism, arthritis, malaria, trypanosome infections, tuberculosis, and diabetes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-45-4
Formule moléculaire AsI3
Poids moléculaire (g/mol) 455.635
Numéro MDL MFCD00014170
Clé InChI IKIBSPLDJGAHPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme arsenous triiodide, arsenic iii iodide, arsenic iodide, arsenic triiodide, triiodoarsine, arsenous iodide, hsdb 420, arsen iii-jodid
CID PubChem 24575
Nom IUPAC tri-iodure d’arsane
SMILES [As](I)(I)I
Spécification
Point d’ébullition 424°C
Nom chimique ou matériau Arsenic (III) iodide
Point de fusion 140°C
Forme physique Petites pièces
Quantité 10 g
Odeur Pungent
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 4.39 g/mL
Numéro UN UN1557
Merck Index 14,803
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,ether,Carbon disulfide,water(6g/100 m).
Poids de la formule 455.64
Pourcentage de pureté 98%