Learn More
Arsenic(Iii) Oxide, Honeywell™
Code produit 15633270 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 g
Conditionnement:
125g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15633270 125 g 125g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15633270 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 311383125G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Specifications
Nom chimique ou matériau Arsenic(Iii) Oxide
CAS 1327-53-3
Quantité 125 g
Formule moléculaire As2O3
Numéro MDL MFCD00003433
Numéro UN 1561
Informations sur la solubilité Insoluble in dilute HCl ≤0.01%
Clé InChI IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[As]O[As]=O
Nom IUPAC diarsorosooxidane
Poids moléculaire (g/mol) 197.84
Poids de la formule 197.84g/mol
Qualité Réactif ACS
Résidus après l’allumage ≤0.02%