Learn More
Séléniure d’arsenic(III), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337587
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
5 g
25 g
Conditionnement:
0.50g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11337587 5 g 5g
11327587 0.5 g 0.50g
11317587 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11337587 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012849.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Pour dépôt sous vide
Arsenicselenide is used as a chalcogenide glass for infrared optics, as it transmits light with wavelengths between 870 nm and 17.2 μm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1303-36-2
Formule moléculaire As2Se3
Poids moléculaire (g/mol) 386.76
Numéro MDL MFCD00014166
Clé InChI WBFMCDAQUDITAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme arsenic triselenide, diarsenic triselenide, arsenic selenide, arsenous selenide, arsenic sesquiselenide, unii-xws0w0gb8g, diarsenic triselenide asse3, arsenic iii selenide, xws0w0gb8g
CID PubChem 14772
Nom IUPAC [(Sélanylidenearsanyl)sélanyl]arsaneselone
SMILES [Se]=[As][Se][As]=[Se]
Spécification
Nom chimique ou matériau Arsenic(III) selenide
Point de fusion 260°C
Forme physique Pièces fusionnées
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,805
Informations sur la solubilité Insoluble in water and soluble in nitric acid.
Poids de la formule 386.72
Pourcentage de pureté 99.999%
Odeur Odorless
Densité 4.75 g/mL